Läs mer
Testo™ Snabbverkande ytsond
1605.00 SEK - 1950.00 SEK
Specifikationer
För användning med (applikation) | Detektering av köldbryggor i väggar |
---|---|
Svarstid | 3 sek. |
Temperaturområde (metriskt) | -60 °C till +300 °C |
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
10221013
|
Testo™
0602 0393 |
115 mm |
1605.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 12-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10721794
|
Testo™
0602 0993 |
80 mm |
1950.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 12-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Specifikationer
Detektering av köldbryggor i väggar | |
3 sek. | |
-60 °C till +300 °C |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Testo™ Snabbverkande ytsond