Beskrivning
Utför snabb syntes av radiomärkta DNA-sonder med hög specifik aktivitet med det kompletta systemet som tillhandahålls av Thermo Scientific™ Fermentas DecaLabel™ DNA-märkningssats.
Satsen är baserad på den förbättrade slumpmässiga primerade metoden utvecklad av Feinberg och Vogelstein (1, 2). Den primära förbättringen jämfört med traditionella slumpmässiga primersatser involverar användningen av slumpmässiga decamers istället för hexamerer för att säkerställa mer effektiv hybridisering med DNA vid 37 °C. Dessutom har Klenow Fragment, exo- blivit genetiskt modifierade för att avlägsna exonukleasaktivitet. Det förbättrade enzymet bryter inte ned den märkta proben under reaktionen och tillåter höga märkningsutbyten även från låga mallmängder. DNA-fragment av vilken längd som helst kan märkas enhetligt. Två märkningsblandningar tillhandahålls för flexibilitet vid användning av antingen radiomärkt dATP eller dCTP.
• Hög specifik radioaktivitet hos sonder —1 x 10 9 dpm/μ g DNA
• Snabba —5 minuter vid 37 °C
• Hög avkastning med Klenow Fragment, exo-: ingen nedbrytning av en märkt sond under reaktion
• —Flexibel lämplig för antingen radiomärkt dATP eller
dCTP Rekommenderas för:
Generering av radiomärkta DNA-sonder för användning i en mängd olika hybridiseringsexperiment: Southern och Northern blottar, koloni/plack-hybridiseringar, dot/slot-blottar och in situ -hybridiseringar.
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Radioaktiv |
| Formatera | Kit |
| Slutlig produkttyp | DNA |
| Märkningsmål | Genomiskt DNA, PCR-produkter, DNA (Allmänt) |
| Inkluderar etikett eller färgämne | Nej |
| Märkningsmetod | Direkt märkning |
| Produktlinje | DecaLabel |
| Produkttyp | DNA-märkningssats |
| Kvantitet | 30 reaktioner |