Läs mer
Ferroinindikatorlösning, 0,025M, Honeywell Fluka™ Produktkod.: 15635620
Ferroinindikatorlösning, 0,025M, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15635620 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
250 mL, Glasflaska, 250ml
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
Produktkod. 15635620
Brand: Honeywell-Fluka 46270250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Redox Indikator, 0,025 M
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14634-91-4
Molekylformel C36H24FeN6O4S
Molekylvikt (g/mol) 692.53
MDL-nummer MFCD00036428
InChI-nyckel CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 84567
IUPAC-namn järn(2+);1,10-fenantrolin;sulfat
LEDER [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1Visa merVisa mindre
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferroin indicator solution
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Linjär formel [Fe(C12H8N2)3]SO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 692.52g/mol
Odör Odorless
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.006g/mL at 20°C
Färg Rött
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Ferroin indicator solution
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ferroinindikatorlösning, 0,025M, Honeywell Fluka™ >