Läs mer
Contec™ Filtrerade alkoholer: 70 % IPA eller denaturerad etanol blandat med renat vatten
BIOPHARMA
Produktkod. p-7083192 Handla allt Contec Produkter
Change view
Behållartyp:
Förseglad flaska
Trigger sprayflaska
Kvantitet:
2 x 5 l
6 x 1 l
Koncentration:
70 % isopropanol i renat vatten
Förpackningsstorlek:
2 flaskor
6 flaskor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Behållartyp Kvantitet Koncentration Förpackningsstorlek
15557161 Förseglad flaska 2 x 5 l 70 % isopropanol i renat vatten 2 flaskor
15587161 Trigger sprayflaska 6 x 1 l 70 % isopropanol i renat vatten 6 flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15557161 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer FBC570I
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer att alkohol, behållare, förpackningar är renrum fria från kontaminering och partiklar.
  • GMP tillverkad under Grad A luftflöde i ett Grade C renrum
  • Säkerställer att alkohol, behållare och förpackning är fria från kontaminering och partiklar
  • Inga andra denatureringsmedel än IPA
  • Helt fri från rester
  • Utlösningsspruta och påse i flaskskyddat system
  • Förhindrar att flaskans innehåll förorenas under användning
  • Inget behov av att kassera oanvänd produkt under hållbarhetstid
  • Flaskorna kan tömmas helt, vilket eliminerar slöseri
  • Avtryckarsprutan kan ställas in på jet eller spray
  • Stor droppstorlek minskar risken för inandning och ger bra yttäckning
  • Dubbelpås packad i linjär rivförpackning
  • Varje väska är lätt att öppna även när du bär handskar
  • Underlättar överföring av desinfektion till renrum
Vanliga specifikationer
  • 0,2 mikron filtrerad, fylld, förpackad i klass C (ISO Klass 7) renrum
  • Endotoxinnivå: 0,25 EU/ml
  • Inga andra denatureringsmedel än IPA
  • Lämplig för användning i produktkontaktområden
  • Helt fri från rester
  • Förhindrar att flaskans innehåll blir förorenat
  • Underlättar överföringsdesinfektion till högklassiga områden
  • Dubbelpåsad i linjär rivpåse av polyeten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Filtrerad alkohol
Form Vätska
pH Ej tillämpligt
Doft Oparfymerad
Sterilitet Sterila
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Sammansättning Isopropylalkohol
Koncentration 70 % isopropanol i renat vatten
Behållartyp Förseglad flaska
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Ja
För användning med (applikation) Steriliserar ytor
Kvantitet 2 x 5 l
Volym (metrisk) 5 L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • contec 70% IPA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol