Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Filtrerade pipettspetsar
Beskrivning
Skydda pipetter och proverna från kontaminering med Thermo Scientific™ Finntip™ Filtrerade pipettspetsar. Dessa sterila engångspipettspetsar håller pipetterna rena och är perfekta för PCR-amplifiering och för att pipettera radioaktiva, smittsamma och aerosolavgivande prover. Finns i ställ med ett brett volymintervall på 0,2μl-10ml.
Funktioner:
- Inert och icke tätande polyetenfilter
- Spetsar levereras vakuumförseglade i bestrålningssteriliserade ställ med gångjärn
- Får inte autoklaveras
- Certifierat fri från DNA, DNas, RNas och endotoxin
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Finntip Filter 1000 μl, steril |
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (metrisk) | 7,1 cm |
| Formatera | Ställ |
| Färgkod | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Visa mer |