Läs mer
Fisherbrand™ Anti-Static Static-Away™ Handtag Borstar
Anti-Static Static-Away™ Handtag Borstar designade med de mjukaste hårstrån som finns för att förhindra repor.
Brand: Fisherbrand™ 90023-55
Beskrivning
Anti-Static Static-Away™ Handtag Borstar designade med de mjukaste hårstrån som finns för att förhindra repor.
- Remove static charges as they brush
- Conductive composite handle
- Long handles allow access to difficult places
- Eliminate the possibility of a hand touching
- Weight: <1 oz. (28.3 g)
Specifikationer
Anti-static Brush | |
Soft | |
Conductive Composite | |
Straight | |
Non-sterile | |
1 in. | |
2.54 cm | |
0.5 oz. |
Synthetic Fibers | |
No | |
Anti-static | |
Unscented | |
Ideal for dusting balances, cuvets, microscope slides, optics and instrument/computer screens, designed with the softest hairs available to prevent scratching | |
5 in. | |
12.7 cm | |
14.17 g |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ Anti-Static Static-Away™ Handtag Borstar > Anti-Static Static-Away™ Handle Brushes; Brush Length: 2.54 cm; Handle Length: 12.7 cm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering