Läs mer
Fisherbrand™ DAS-3 Datainsamlingssystem för Traceable™ Produkter med datorutgång
Produktkod. p-200369 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Digital termometer, luftfuktighet/temperatur/daggpunktsmätare, platina ultraexakt termometer rostfri stålsond
Manometer/pressure/vacuum gauges, memory hygrometer/thermometer, expanded range conductivity meter and memory hygrometer/thermometer
Memory wide range thermometer, general purpose hygrometer/thermometer and anemometer/thermometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11704286
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
CD, 6 fot kabel (medföljer USB , seriella och instrumentanslutningar) ansluts till instrumentet och datorn.
Kraftfullt och lättanvänt datainsamlingsprogram fungerar med spårbara instrument med datorutgång designad för att —fungera med Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7. Ansluter upp till åtta instrument som alla körs samtidigt på en dator.
  • Fånga avläsningar permanent
  • Spelar in i intervaller från 1 till 10 000 sekunder
  • Enkel plug-and-play
  • Visar lägsta/maximivärden
  • Använder ett larmläge som gör att användaren kan meddelas visuellt, hörbart och via e-post när ett larm utlöses
  • Obegränsade avläsningar sparas i en fil som kan ses och skrivas ut som den är, eller kan skrivas ut i valfritt rapport- eller kalkylbladsformat
  • Nätverksserver/klientkapacitet gör att den insamlade informationen kan övervakas på en fjärrarbetsstation
  • Avläsningar kan streamas till mobiltelefoner eller var som helst via e-post varje minut eller i vilket tidsintervall som helst
  • 24/7 avisering om ljud/visuella larm skickas till användarens dator, fjärrdator, via e-post var som helst och via e-post till mobiltelefoner
  • Programmet installeras automatiskt på mindre än —två minuter ingen användarprogrammering, inga användartangenttryckningar, inga användarinmatningar krävs: anslut bara kabeln till instrumentet och till en USB port (eller serieport) och data samlas in
Specifikationer
Typ System för datainsamling
Inkluderar CD, 6 fot. USB kabel
För användning med (applikation) Fånga avläsningar permanent, visar lägsta/högsta värden
För användning med (utrustning) Digital termometer, luftfuktighet/temperatur/daggpunktsmätare, platina ultraexakt termometer rostfri stålsond