Läs mer
Fisherbrand™ DNA-sekvenseringssystem: kammar för modell FB-SEQ-3545
DNA Sequencing Systems kammar för modell FB-SEQ-3545
570.00 SEK
Specifikationer
För användning med (utrustning) | Sequencer med aluminium baksida |
---|---|
Höjd (engelska) Footprint | 19,6 tum. |
Höjd (metrisk) fotavtryck | 50 cm |
Längd (engelska) Footprint | 9 tum |
Längd (engelska) Gel | 17,7 tum |
Produktkod | Brand | Volym (metrisk) Tja | Tandräkning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Volym (metrisk) Tja | Tandräkning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
11947515
|
Fisherbrand™
S2S-SHARK4 |
9 μL | 78 |
570.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
11987505
|
Fisherbrand™
S2S-40A |
15 μL | 40 |
570.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
12414727
|
Fisherbrand™
S2S-SHARK2 |
5 μL | 78 |
570.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
Beskrivning
För användning med modell FB-SEQ-3545
Specifikationer
Sequencer med aluminium baksida | |
50 cm | |
17,7 tum | |
45 cm | |
13,7 tum |
19,6 tum. | |
9 tum | |
23 cm | |
Kamma | |
23 cm |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ DNA-sekvenseringssystem: kammar för modell FB-SEQ-3545