Läs mer
Fisherbrand™ DNA-sekvenseringssystem: Glasplattor för utgående modell FB-SEQ-2045
DNA Sequencing Systems glasplattor för utgående modell FB-SEQ-2045
238.32 SEK - 460.75 SEK
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Sekvensering av gelgjutningssystem |
|---|---|
| Höjd (metrisk) | 0.32 cm |
| Längd (metrisk) | 45 cm |
| Tjocklek (metriska) tänder | 4.57 mm |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| Produktkod | Brand | Produkttyp | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Produkttyp | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11957425
|
Fisherbrand™
S1S-45G |
Tomt glas |
239.00 SEK 238.32 SEK / Varje Spara 0.68 SEK 0.29% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11967425
|
Fisherbrand™
S1S-45R |
Skårat glas |
461.00 SEK 460.75 SEK / Varje Spara 0.25 SEK 0.05% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
För användning med utgående modell FB-SEQ-2045
Specifikationer
| Sekvensering av gelgjutningssystem | |
| 45 cm | |
| 20 cm |
| 0.32 cm | |
| 4.57 mm |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ DNA-sekvenseringssystem: Glasplattor för utgående modell FB-SEQ-2045