Läs mer
SGE™ GC-kapillärkolonner: Cyanopropylpolysilfenylensiloxan
Längd (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.22 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,2μ m
0,25μ m
0,5μ m
Partikelstorlek:
0,2μ m
0,25μ m
0,5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utbud av kolumner som har höga nivåer av robusthet, reproducerbarhet och prestanda
- Låg blödning; hög tröghet för de flesta krävande analyser
- Hög toleransnivå för ogynnsamma förhållanden och prover
- Tillverkad enligt exakta specifikationer, vilket säkerställer reproducerbarhet från kolumn till kolumn
- forte BPX-70 (70 % cyanopropylpolysilfenylensiloxan)— MS-premium kolonn med låg blödning med en polaritet som har utformats för analys av fettsyrametylester (FAME)
Specifikationer
Specifikationer
Max. Temperatur | 260 °C |
Diameter (metrisk) Inre | 0.1 mm |
Stationär fas | 70 % cyanopropylpolysilfenylensiloxan |
För användning med (applikation) | GC/MS, cis/trans-isomeranalys |
Partikelstorlek | 0,2μ m |
Temperaturområde | 50 °C till 250 °C |
Filmtjocklek | 0,2μ m |
Längd (metrisk) | 10 m |
Förpackningsmaterial | BPX70 |
Polaritet | Polär |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
SGE™ GC-kapillärkolonner: Cyanopropylpolysilfenylensiloxan >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering