Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glas Pasteur Pipett
Soda Lime Glass Pasteur Pipette är avsedd för engångsbruk i mikrobiologiska och serologiska laboratorier.
682.00 SEK - 1425.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Engångsanvändning i mikrobiologiska och serologiska laboratorieapplikationer, pipettering av vätskor, droppvis dosering av vätskor och reagenser, distribution av uppvärmda vätskemängder
Kvantitet 1000 Pk.
Volym (engelska) 0,07 oz.
Se fler specifikationer
Produkter 8
Produktkod Brand Längd (metrisk) Typ Tipsstil Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Längd (metrisk) Typ Tipsstil Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11546963
Visa dokument Kampanjdetaljer
Fisherbrand™
M4150NO250FS4
150 mm Urkopplad Pasteurpipett Standard tips
733.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
11506973
Visa dokument Kampanjdetaljer
Fisherbrand™
M4150NW250FS4
150 mm Pasteurpipett i bomull Standard tips
1075.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 22-09-2025
Lägg i varukorgen
11566963
Visa dokument Kampanjdetaljer
Fisherbrand™
M4230NO250FS4
230 mm Urkopplad Pasteurpipett Standard tips
723.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
11765098
Visa dokument Kampanjdetaljer
Fisherbrand™
M4230NW250FS4
230 mm Pasteurpipett i bomull Standard tips
1180.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
11755108
Visa dokument Kampanjdetaljer
Fisherbrand™
M4270NO250FS4
270 mm Urkopplad Pasteurpipett Standard tips
979.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
11795098
Visa dokument Kampanjdetaljer
Fisherbrand™
M4270NW250FS4
270 mm Pasteurpipett i bomull Standard tips
1425.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
11775098
Visa dokument Kampanjdetaljer
Fisherbrand™
M4230OO250FS4
230 mm Urkopplad Pasteurpipett Stängd spets
682.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
11785098
Visa dokument Kampanjdetaljer
Fisherbrand™
M4230OW250FS4
230 mm Pasteurpipett i bomull Stängd spets
984.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Pasteurpipetter av soda-limeglas är ett bra alternativ till plastpipetter
  • Överensstämmer med ISO 7712
  • Pasteurpipetter med kort eller lång förlängd, fin spets (150 mm, 230 mm och 270 mm)
  • Pasteurpipetter med och utan bomullsplugg
  • Fyllningsvolymen är ca. 2 ml
  • Idealisk att använda med Fisherbrand Pipettörer
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Engångsanvändning i mikrobiologiska och serologiska laboratorieapplikationer, pipettering av vätskor, droppvis dosering av vätskor och reagenser, distribution av uppvärmda vätskemängder
0,07 oz.
Engångsbruk
Soda Lime Glas
1000 Pk.
2 mL
Fisherbrand Pipettrar
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Product Content Correction
Product Title
Fisherbrand™ Soda Lime Glas Pasteur Pipett