Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Svanhals ljusguide
Produktkod. p-7202994 Handla allt Schott Produkter
Typ:
Gooseneck Triple Light Guide
Svanhals Double Light Guide
Svanhals Single Light Guide
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11802452
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 154101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fiberoptisk flex och stay light guide i en svartlackad halvstyv svanhalsslang.
  • Ljusguide med miljövänlig Puravis™ fiberoptik.
  • Exakt positionering ger fullständig kontroll över ljusplaceringen.
  • Svanhalsgrenar är placerade i motsatta riktningar för att skapa nästan skuggfri belysning.
  • Justera om med lätthet.
  • För användning med kall ljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL.
Specifikationer
Typ Svanhals Single Light Guide
Diameter (engelska) 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 11 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.5 mm
Mått (L x B x H) 4,5 mm Fiberpaketets diameter
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) Kallljuskällor KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Längd (engelska) 23,6 tum
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (metrisk) armräckvidd 600 mm
Material Optiska glasfibrer