Learn More
GRIP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 22398-1-AP-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16881915
  • 4652.90 SEK / 150µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
GRIP1 is involved in glutamate receptors, which play an important role in neural plasticity, development and degeneration. The glutamate receptor interacting proteins, GRIP1 and GRIP2, members of the PDZ domain-containing protein family, mediate the trafficking and membrane organization of a number of transmembrane proteins. GRIP1 and GRIP2 specifically bind to the AMPA receptor subunits, GluR 2/3 and are involved in the targeting of GluR 2/3 to the synapse. GRIP1 is expressed in early development before the expression of AMPA receptors, while GRIP2 expression parallels that of AMPA receptors during later developmental stages. GRIP1 and GRIP2 may be involved in the induction of cerebellar long-term depression (LTD).
Especificaciones
Especificaciones
GRIP1
Polyclonal
Unconjugated
GRIP1
GRIP, GRIP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23426, 74053
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.53 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q925T6, Q9Y3R0
Grip1
GRIP1 Fusion Protein Ag18071
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
GRIP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado