Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ Tryck på Repeterande pipett / induktivt laddningsställ
GREENER_CHOICE
Pekskärm repeterande pipetter medföljer induktivt laddningsställ till ett attraktivt pris.
13645.00 SEK - 17140.00 SEK
Specifikationer
Noggrannhet 0.50%
Batterityp Litiumjon
ClipTip Nej
Kompatibla tips PD-Tip II och andra standardtyper
Justerbart spetsavstånd Nej
Se fler specifikationer
Varning:
Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bly och blyföreningar, som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller andra reproduktionsskador. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov.
Produkter 2
Produktkod Brand Färg Modell Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Färg Modell Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16458479
GREENER_CHOICE
Visa dokument Kampanjdetaljer
BRANDTECH™ BRAND™
705201
Vitt HandyStep Röra
13645.00 SEK
1 uppsättning
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
16468479
GREENER_CHOICE
Visa dokument Kampanjdetaljer
BRANDTECH™ BRAND™
705211
Svart HandyStep Tryck på S
17140.00 SEK
1 uppsättning
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Enkel pekskärmshantering
  • Passar alla vanliga repeterande tips
  • Känner automatiskt igen BRAND™ PD-Tip™ II upprepade tips
  • Auto Dispense learning-funktionen minskar repetitiva rörelser upp till 97 %
  • Motoriserad spetsutkastning
  • HandyStep touch-funktioner dispensering, automatisk dispensering och pipettering och inställning av tio favoriter
  • HandyStep touch S lägger till sekventiell dispensering, multi-aspiration och titreringslägen
  • Paketen inkluderar induktivt laddningsställ
Specifikationer
Visa mer
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ Tryck på Repeterande pipett / induktivt laddningsställ