Läs mer
Kautex™ HDPE öppen trumma
Produktkod. p-6895037
Diameter (metrisk) Yttre:
313 mm
398 mm
493 mm
Kapacitet (metrisk):
30 L
60 L
120 L
Höjd (metrisk):
518 mm
620 mm
800 mm
Inkluderar:
Lock, klämring
Lock, klämring och handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10568671
Brand: Kautex™ 2000090867
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad med HDPE för utmärkt kemikaliebeständighet. Kautex™ HDPE Open Top-trummor ger robust, pålitlig förvaring för stora kvantiteter.
  • FN-godkännande för fasta ämnen
  • Uppfyll GGVS/GGVEs föreskrifter för transport av fasta ämnen med en densitet på minst 1,5 g/ccm
  • Levereras med PE-lock och galvaniserad klämring
Användningsområden:
  • lagring
  • överföra
  • transport
  • förfogande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Omärkt
Produkttyp Öppna Top Trumma
Förslutningstyp Lock
Kapacitet (metrisk) 60 L
Färg Blått
För användning med (applikation) Lagring, överföring, transport, bortskaffande
Material HDPE
Inkluderar Lock, klämring och handtag
Höjd (metrisk) 620 mm
Diameter (metrisk) Yttre 398 mm