Läs mer
Fisherbrand™ Högtemperaturglasmediaflaskor med rött lock
Produktkod. 15806861 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15806861
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
  • Permanent vit emaljmarkeringsfläck
  • GL 45 skruvgänga
  • Silikon/PTFE förslutningsfoder
  • Autoklaveringsbar
  • Borsilikatglas
  • TP 220 kapsyl
  • Tål temperaturer upp till 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Kapacitet (engelska) 338,1 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 8,9 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,18 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
Inkluderar Klar droppfri hällring av polypropen
Material Borsilikatglas
Max. Temperatur (metrisk) 200 °C
nr per ärende 1
Kvantitet Låda med 1
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Rött
Examen 2000 till 8000 ml
Liner material Silikon / PTFE
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 410 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 16,1 tum
Stängningsmaterial TP 220
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 227 mm
Förslutningstyp Skruvlock