Läs mer
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes och Capto™ SP ImpRes
Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
Capto Q ImpRes medium
Capto SP ImpRes medium
Ligandtyp:
Kvartär amin
Sulfonatgrupp
pH-intervall:
2 till 12
4 till 12
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
- Ger tryckflödesegenskaper med bred upplösning
- Reningar med hög genomströmning lätt att optimera och skala upp
- Högflödes agarosbaserad matris
- Körs med höga flöden såväl som höga bäddhöjder vilket ökar flexibiliteten i processdesign
- Utvecklad för storskalig rening av biofarmaceutiska proteiner
- Reproducerbara resultat, skalbara till BioProcess kolonner packade med samma kromatografimedia med samma linjära vätskehastighet
- Finns i ett brett utbud av olika bulkpackstorlekar och förpackade format för processutveckling
Capto Q ImpRes: Starkt anjonutbyte (kvartär amingrupp). BioProcess™ medium
Capto SP ImpRes: Starkt katjonbyte (sulfonatgrupp). BioProcess medium
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | 1M NaOH, 8M urea, 6M guanidinhydroklorid, 30% isopropanol och 70% etanol |
| Produkttyp | Capto SP ImpRes medium |
| Diameter (engelska) Inre | 39,3 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 1000mm |
| Kvantitet | 100 mL |
| Höjd (engelska) | 7,87 tum |
| Höjd (metrisk) | 200mm |
| Flödeshastighet | 220 cm/hr. |
| Ligandtyp | Sulfonatgrupp |
| Max. Tryck | <3 bar |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Capto SP ImpRes, 100 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.