Läs mer
Hoefer™ Gelhjul för mini vertikala elektroforessystem
Handla allt Cytiva Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
För användning med (utrustning):
SE 250 Elektrofores System
SE 250 Mini vertikal gelelektroforesenhet
SE 250, SE 260 Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
SE 260, MiniVE™ Elektroforessystem
Antal geler:
1 till 2
1 till 4
4 till 10
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
SE245 Dual-Gel Caster
- För användning med SE250, SE260 eller MiniVE vertikala elektroforessystem
- Lämplig för enkelkoncentrations- och gradientgeler
- SE235 4-Gel Caster är för användning med SE260 eller MiniVE elektroforessystem
- SE 275 4-Gel Caster och SE215 10-Gel Caster är för användning med SE250 Elektrofores System
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | SE 260, MiniVE™ Elektroforessystem |
| Typ | Gel Caster |
| Inkluderar | Hjulkropp med packning, frontplatta med inloppsport, 10 x 10,5 cm rektangulära glasplattor, 10 x 10,5 cm urtagna aluminiumoxidplattor, fjäderklämmor, vaxpapper, platsbesparande platta, polykarbonatpåfyllningsark, svart vinyllock, påfyllningspluggset |
| Antal geler | 1 till 4 |