Läs mer
Honokiol, 98+%, Thermo Scientific™
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells
1424.37 SEK - 6821.42 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 35354-74-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C18H18O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.34 |
| MDL-nummer | MFCD00016674 |
| InChI-nyckel | FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl |
| PubChem CID | 72303 |
| ChEBI | CHEBI:5759 |
| IUPAC-namn | 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol |
| LEDER | C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15445679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MA |
10mg |
1424.37 SEK
10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15455679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MB |
25mg |
2581.68 SEK
25mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15465679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MC |
100mg |
6821.42 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 35354-74-6 | |
| 266.34 | |
| FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N | |
| 72303 | |
| 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol |
| C18H18O2 | |
| MFCD00016674 | |
| honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl | |
| CHEBI:5759 | |
| C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C |
Specifikationer
| Honokiol | |
| C18H18O2 | |
| UN3077 | |
| honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl | |
| C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C | |
| 266.34 | |
| CHEBI:5759 | |
| ≥98% |
| 35354-74-6 | |
| MFCD00016674 | |
| 14,4742 | |
| FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol | |
| 72303 | |
| 266.34 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H318
Causes serious eye damage.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold