missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Abnova™ Human CCL3 Partial ORF (NP_002974, 24 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Produktkod.: 16115015

Abnova™ Human CCL3 Partial ORF (NP_002974, 24 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Produktkod. 16115015
25 ug, 25µg
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 ug
25 ug
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16115015

Brand: Abnova™ H00006348Q01.25ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Macrophage inflammatory protein-1 is a so-called monokine that is involved in the acute inflammatory state in the recruitment and activation of polymorphonuclear leukocytes (Wolpe et al., 1988 [PubMed 3279154]). Sherry et al. (1988) [PubMed 3058856] demonstrated 2 protein components of MIP1, called by them alpha and beta.[supplied by OMIM]

Sequence: SLAADTPTACCFSYTSRQIPQNFIADYFETSSQCSKPGVIFLTKRSRQVCADPSEEWVQKYVSDLELSA

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_002974
För användning med (applikation) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulering 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6348
Molekylvikt (g/mol) 33.33kDa
Namn CCL3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 25 ug
Immunogen SLAADTPTACCFSYTSRQIPQNFIADYFETSSQCSKPGVIFLTKRSRQVCADPSEEWVQKYVSDLELSA
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatorisk status RUO
Gene Alias G0S19-1/LD78ALPHA/MIP-1-alpha/MIP1A/SCYA3
Vanligt namn CCL3
Gensymbol CCL3
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Uttryckssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Abnova™ Human CCL3 Partial ORF (NP_002974, 24 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.