missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Abnova™ Human DPYSL2 Full-length ORF (NP_001377.1, 1 a.a. - 572 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Produktkod.: 16147147

Abnova™ Human DPYSL2 Full-length ORF (NP_001377.1, 1 a.a. - 572 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Produktkod. 16147147
10 ug
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 ug
25 ug
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16147147

Brand: Abnova™ H00001808P01.10ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Sequence: MSYQGKKNIPRITSDRLLIKGGKIVNDDQSFYADIYMEDGLIKQIGENLIVPGGVKTIEAHSRMVIPGGIDVHTRFQMPDQGMTSADDFFQGTKAALAGGTTMIIDHVVPEPGTSLLAAFDQWREWADSKSCCDYSLHVDISEWHKGIQEEMEALVKDHGVNSFLVYMAFKDRFQLTDCQIYEVLSVIRDIGAIAQVHAENGDIIAEEQQRILDLGITGPEGHVLSRPEEVEAEAVNRAITIANQTNCPLYITKVMSKSSAEVIAQARKKGTVVYGEPITASLGTDGSHYWSKNWAKAAAFVTSPPLSPDPTTPDFLNSLLSCGDLQVTGSAHCTFNTAQKAVGKDNFTLIPEGTNGTEERMSVIWDKAVVTGKMDENQFVAVTSTNAAKVFNLYPRKGRIAVGSDADLVIWDPDSVKTISAKTHNSSLEYNIFEGMECRGSPLVVISQGKIVLEDGTLHVTEGSGRYIPRKPFPDFVYKRIKARSRLAELRGVPRGLYDGPVCEVSVTPKTVTPASSAKTSPAKQQAPPVRNLHQSGFSLSGAQIDDNIPRRTTQRIVAPPGGRANITSLG

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_001377.1
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1808
Molekylvikt (g/mol) 88.7kDa
Namn DPYSL2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 ug
Immunogen MSYQGKKNIPRITSDRLLIKGGKIVNDDQSFYADIYMEDGLIKQIGENLIVPGGVKTIEAHSRMVIPGGIDVHTRFQMPDQGMTSADDFFQGTKAALAGGTTMIIDHVVPEPGTSLLAAFDQWREWADSKSCCDYSLHVDISEWHKGIQEEMEALVKDHGVNSFLVYMAFKDRFQLTDCQIYEVLSVIRDIGAIAQVHAENGDIIAEEQQRILDLGITGPEGHVLSRPEEVEAEAVNRAITIANQTNCPLYITKVMSKSSAEVIAQARKKGTVVYGEPITASLGTDGSHYWSKNWAKAAAFVTSPPLSPDPTTPDFLNSLLSCGDLQVTGSAHCTFNTAQKAVGKDNFTLIPEGTNGTEERMSVIWDKAVVTGKMDENQFVAVTSTNAAKVFNLYPRKGRIAVGSDADLVIWDPDSVKTISAKTHNSSLEYNIFEGMECRGSPLVVISQGKIVLEDGTLHVTEGSGRYIPRKPFPDFVYKRIKARSRLAELRGVPRGLYDGPVCEVSVTPKTVTPASSAKTSPAKQQAPPVRNLHQSGFSLSGAQIDDNIPRRTTQRIVAPPGGRANITSLG
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatorisk status RUO
Gene Alias CRMP2/DHPRP2/DRP-2/DRP2
Vanligt namn DPYSL2
Gensymbol DPYSL2
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Uttryckssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Abnova™ Human DPYSL2 Full-length ORF (NP_001377.1, 1 a.a. - 572 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.