missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human IL-17RB PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
2915.00 SEK - 5285.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IL-17RB |
|---|---|
| Klona | 170220 |
| Utspädning | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18733658
![]() |
R&D Systems
FAB1207P-025 |
25 Tests |
2915.00 SEK
25 tester |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18738666
![]() |
R&D Systems
FAB1207P-100 |
100 Tests |
5285.00 SEK
100 tester |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IL-17RB Monoclonal specifically detects IL-17RB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifikationer
| IL-17RB | |
| Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
| CRL4IL-17 receptor homolog 1, cytokine receptor CRL4, Cytokine receptor-like 4, Evi27, EVI27IL-17B receptor, IL-17 RB, IL-17 receptor B, IL-17 RH1, IL17BRinterleukin 17B receptor, IL-17ER, IL17RB, IL-17RB, IL17Rh1, IL-17Rh1, IL17RH1MGC5245, interleukin 17 receptor B, interleukin 17 receptor homolog 1, interleukin-17 receptor B, Interleukin-17B receptor | |
| IL17RB | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Detects human IL-17 RB in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant mouse (rm) IL-17 RB, recombinant human IL-17 R, or rmIL-17 R. |
| 170220 | |
| Flow Cytometry | |
| R-PE | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q9NRM6 | |
| 55540 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-17 RB Arg18-Gly289 Accession # Q9NRM6 | |
| Primary | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel