Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-132 Anti-Static Lint-Free Polyamide Gloves
Produktkod. 16049591 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 16049591
Brand: Ansell 11132100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Gloves are knitted using a seamless non-stop process with a textile liner made of copper-doped polyamide thread. Anti-static properties protect users from electrostatic discharge.
  • Knitted with a seamless, non-stop process
  • Elastic polyamide textile liner doped with copper
  • Antistatic properties protect the user against electrostatic discharge
  • Ambidextrous shape doubles the life of the glove by enabling the use of both sides
  • Lint free gloves feature fine, stretchable stitches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Konstruktion Seamless Knit
Färg Natural
Hand Ambidextrous
Material Intercept Technology Yarn
Storlek 10
EN388 Standard 1131A
Handske manschettstil Knit
Serie 11-132