Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-kolonner
Använd som en allmän C18-fas för sura och neutrala analyter.
Brand: Thermo Scientific™ 30105-259070A
Beskrivning
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ ODS C18 HPLC-kolonner för allmän C18-fas som kan användas i en mängd olika tillämpningar.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. De klassiska Hypersil-faserna har bevisats som ett effektivt analysverktyg och är väl etablerade och refererade till i många HPLC-metoder över hela världen. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning enligt ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda rekommenderar vi användning av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
- Hög effektivitet och beprövad reproducerbarhet
- Exceptionellt pålitlig
- Separation av ett brett spektrum av föreningar, inklusive opolära, måttligt polära och lipofila föreningar som triglycerider
Specifikationer
Preparativ kolonn, standard | |
250 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C18 | |
10% | |
Ja |
10 mm | |
4300 psi (300 bar) | |
2 till 8 | |
170 m² /g | |
L1 | |
Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid | |
Omvänd fas | |
Omvänd fas |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.