Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS Cl HPLC-kolonner
Används för måttligt polär och multifunktionell sammansättningselektivitet.
4390.00 SEK - 8670.00 SEK
Specifikationer
Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
pH | 2 till 8 |
Porstorlek | 120 Å |
Ytarea | 170 m² /g |
Temperatur | 60 °C |
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Endcapped | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Endcapped | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
10523425
|
Thermo Scientific™
30505-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Ja |
8385.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 25-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10640346
|
Thermo Scientific™
30503-254630 |
250 mm | 4.6 mm | 3 μm | No | |||||||
10344223
|
Thermo Scientific™
30505-254630 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Ja |
8670.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11527481
|
Thermo Scientific™
30505-034630 |
30 mm | 4.6 mm | 5 μm | No | |||||||
10371445
|
Thermo Scientific™
30505-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm | Ja |
4390.00 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 21-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10087594
|
Thermo Scientific™
30505-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm | No | |||||||
10699565
|
Thermo Scientific™
30505-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | No | |||||||
Beskrivning
Separera måttligt polära och multifunktionella föreningar med Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC-kolonner.
Klassisk Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
- Ett kort alkylkedja med omvänd fasmaterial
- Selektivitet för polära och multifunktionella föreningar
- Kan användas i jonparseparationer
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
5800 psi (400 bar) | |
120 Å | |
60 °C | |
C1 |
2 till 8 | |
170 m² /g | |
L13 | |
Hypersil klassisk |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.