Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika HPLC-kolonner
Använd det effektiva och selektiva Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica LC Kolumner för normalfaskromatografi av opolära och måttligt polära organiska föreningar.
2459.80 SEK - 9650.00 SEK
Specifikationer
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L3
Se fler specifikationer
Produkter 18
Produktkod Brand Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10417073
Visa dokument
Thermo Scientific™
30005-054630
50 mm 4.6 mm 5 μm
7630.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
11533081
Visa dokument
Thermo Scientific™
30003-124030
125 mm 4 mm 3 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
10263593
Visa dokument
Thermo Scientific™
30003-152130
150 mm 2.1 mm 3 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
10119334
Visa dokument
Thermo Scientific™
30005-154030
150 mm 4 mm 5 μm
8780.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-08-2025
Lägg i varukorgen
10213313
Visa dokument
Thermo Scientific™
30005-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
8780.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 01-09-2025
Lägg i varukorgen
10713026
Visa dokument
Thermo Scientific™
30005-254030
250 mm 4 mm 5 μm
9165.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
10725973
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
30005-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm
9165.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
10334223
Visa dokument
Thermo Scientific™
30003-054630
50 mm 4.6 mm 3 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
10221295
Visa dokument
Thermo Scientific™
30005-102130
100 mm 2.1 mm 5 μm
9245.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-08-2025
Lägg i varukorgen
10273593
Visa dokument
Thermo Scientific™
30003-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm
9650.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 28-08-2025
Lägg i varukorgen
11587431
Visa dokument
Thermo Scientific™
30005-204630
200 mm 4.6 mm 5 μm
9250.00 SEK
Varje
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto'  50.00 SEK
»
Only null left
Beräknad leverans: 28-08-2025
Add to basket
10354523
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
30003-052130
50 mm 2.1 mm 3 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10180843
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
30003-012101
10 mm 2.1 mm 3 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10544665
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
30003-013001
10 mm 3 mm 3 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10098762
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
30003-014001
10 mm 4 mm 3 μm
5400.00 SEK
Paket med 4
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Only null left
Beräknad leverans: 28-08-2025
Add to basket
10416883
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
30005-014001
10 mm 4 mm 5 μm
4600.00 SEK
Paket med 4
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto'  210.00 SEK
»
Only null left
Beräknad leverans: 28-08-2025
Add to basket
10350865
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
30005-013001
10 mm 3 mm 5 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10588405
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
30003-104630
100 mm 4.6 mm 3 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Använd det effektiva och selektiva Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica LC Kolumner för normalfaskromatografi av opolära och måttligt polära organiska föreningar.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC Columns som alternativ.
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • Sfärisk partikel med snäv partikelstorleksfördelning
  • Lång pelarlivslängd
  • Hög prestanda och kolonneffektivitet
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifications
Specifications
2 till 8
170 m² /g
L3
Normal fas
120 Å
60 °C
Kiseldioxid
Normal fas
Certificates
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Product Content Correction
Product Title
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika HPLC-kolonner