Läs mer
Thermo Scientific™ IEF Sample Buffer, 2X, pH 3-10 with lysine and arginine
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
Koncentration | 2X |
pH-intervall | 3 till 10 |
Produkttyp | Provladdningsbuffert |
Form | Vätska |
Kvantitet | 25 mL |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.