Learn More
INPP5D Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 19694-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Artikelnummer. 16889164
  • 4652.90 SEK / 150µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to INPP5D.
an SH2-containing inositol phosphatase. A hemopoietic-specific phosphatase that regulates cell survival, growth, cell cycle arrest and apoptosis. Hydrolyzes Ins(1, 3, 4, 5)P4 and PtdIns(3, 4, 5)P3. A cytosolic protein with a SH2 domain in its N-terminus and two NPXY Shc binding motifs at its C-terminus. Upon receptor cross-linking, SHIP is first recruited to the plasma membrane by its SH2, followed by tyrosine phosphorylation on the NPXY motif. Both membrane relocalization and phosphorylation are essential for its regulatory function. Associates with SHC after cytokine stimulation.
Spezifikation
Spezifikation
INPP5D
Polyclonal
Unconjugated
INPP5D
hp51CN, INPP5D, p150Ship, SHIP, SHIP 1, SHIP1, SIP 145
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
16331, 3635, 54259
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P97573, Q92835, Q9ES52
INPP5D
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
INPP5D Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt