Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA, komplett, från slanganslutningsglas till anslutningsplast
KECK™ adaptrar förhindrar att glaset går sönder på oliver.
848.00 SEK - 1075.00 SEK
Specifikationer
Kvantitet | 10 |
---|---|
För användning med (utrustning) | Anslutning av ett slangstycke med en gängad kåpa |
För användning med (applikation) | Anslutning av slangstycke med gängad kåpa |
Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
11761419
|
DWK Life Sciences™
286344006 |
GL 14, diameter 4,5 mm |
1075.00 SEK
Paket med 10 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11771419
|
DWK Life Sciences™
286344109 |
GL 14, diameter 9,0 mm |
1075.00 SEK
Paket med 10 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11781419
|
DWK Life Sciences™
286344203 |
RD 14, diameter 4.5 mm | ||||||||
11791419
|
DWK Life Sciences™
286344306 |
RD 14, diameter 9,0 mm |
1050.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
KECK™ adaptrar förhindrar att glaset går sönder på oliver och skyddar fingrar och händer från skador. Klämringen, O-ringen och skruvlocket är permanent fastskruvade på glasoliven. Slangdelen kan anslutas snabbt, säkert och tätt till det gängade locket med bara 1/4 varv och kan även lossas igen lika snabbt.
- Snabb anslutning och urkoppling av slangdelen till gänglocket med endast 1/4 varv
- permanent skruvförbindning med glasmunstycket
- KECK™ adaptrar förhindrar glasbrott på munstycken och skyddar fingrar och händer från skador
Specifikationer
10 | |
Anslutning av ett slangstycke med en gängad kåpa | |
Anslutning av slangstycke med gängad kåpa |