Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Platt skivavskiljare för skruvförslutningar
PTFE-belagda septa ger barriär för produktkontakt
959.00 SEK - 2272.35 SEK
Specifikationer
| Kvantitet | 144 Cs. |
|---|---|
| Produkttyp | Septa |
| För användning med (utrustning) | Skruva fast flaskans förslutning |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Product Code | Brand | Stängningsstorlek | Diameter (engelska) | Material | Tjocklek (engelska) | Price | Quantity & Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Stängningsstorlek | Diameter (engelska) | Material | Tjocklek (engelska) | Price | Quantity & Availability | |||
|
12814871
|
DWK Life Sciences
73818-15 |
15-425 mm | 0,5 tum | Silikongummi med PTFE-yta | 0,06 tum. |
1490.00 SEK 1119.23 SEK / Paket med 144 Spara 370.77 SEK 24% Av |
Beräknad leverans: 25-05-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17791078
|
DWK Life Sciences
73816-15 |
15-425 mm | 0,5 tum | Rött gummi med PTFE-beläggning | 0,06 tum. |
959.00 SEK
Paket med 144 |
Beräknad leverans: 03-04-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
12803663
|
DWK Life Sciences
73818-18 |
18-400 mm | 0,7 tum | Silikongummi med PTFE-yta | 0,06 tum. |
2000.00 SEK 1457.12 SEK / Paket med 144 Spara 542.88 SEK 27% Av |
Beräknad leverans: 25-05-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
11833855
|
DWK Life Sciences
73818-24 |
24-400 mm | 0,7 tum | Silikongummi med PTFE-yta | 0,06 tum. |
2995.00 SEK 2272.35 SEK / Paket med 144 Spara 722.65 SEK 24% Av |
Beräknad leverans: 25-05-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
Description
PTFE-belagda septa ger barriär för produktkontakt
- God återförslutningsbarhet
- Röd gummitjocklek: 0,06 tum.
- PTFE-tjocklek: 0,002 tum.
Specifications
| 144 Cs. | |
| Septa | |
| Skruva fast flaskans förslutning | |
| Skruvlock |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences Kimble™ Platt skivavskiljare för skruvförslutningar