Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ A5 sterila renrumsoveraller
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Säker efterlevnad:
- PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 (EU)
- Typ 5 och 6 certifierade
- Intyg om överensstämmelse och sterilitet genom lott tillgängligt online
- Lämplig för användning inom EU GMP ISO 5 Klass A sterila renrumsmiljöer och laboratorier
- Med avancerad Clean-Don™ teknologi för snabb, enkel och följsam aseptisk påtagning
- Tillverkad av låg ludd som andas SMS tyg med en tygliknande känsla
- Kontamineringsskydd säkerställs genom högkvalitativt sterilitetssäkrat material med säkra band
- Individuellt vakuumförpackad och effektivt dubbelpåsad för att spara utrymme
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | 4X-stor |
| Material | SMS |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Krage |
| Huva typ | Utan huvor |
| Visa mer |