Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvar, komplett montering
Fast-Freeze™ Kolvar är lätta att hantera och snabba att ladda.
1485.00 SEK - 6095.00 SEK
Specifikationer
Material | Borsilikatglas |
---|---|
För användning med (utrustning) | Kompatibel med alla större märken av frystorkningsutrustning |
Produkttyp | Kolv |
Disponibel | Återanvändbar |
Mun stil | Bred |
Kräver: Adaptrar krävs för att fästa kolvar till frystorra ventiler –40 och 80 ml kolvar använder en 0,5 tum. (1,3 cm) adapter; större storlekar använder en 0,75 tum. (1,9 cm).
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
11380700
|
Labconco™
7540000 |
40 mL |
1485.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10452195
|
Labconco™
7540200 |
80 mL |
2070.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 19-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10228204
|
Labconco™
7540400 |
150 mL |
2905.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 19-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10054744
|
Labconco™
7540600 |
300 mL |
3567.20 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 19-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10491235
|
Labconco™
7540800 |
600 mL |
4975.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10267172
|
Labconco™
7541000 |
1200 mL |
5115.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10120840
|
Labconco™
7541200 |
2000 mL |
6095.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 12-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10044744
|
Labconco™
7540300 |
120 mL |
2820.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 12-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10694843
|
Labconco™
7540900 |
900 mL |
5300.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 17-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10033692
|
Labconco™
7541100 |
750 mL |
4665.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 22-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
Lätt att hantera och snabb att lasta
- Platt borosilikatglas
- Snäppbara toppar av silikongummi ger pålitliga högvakuumtätningar
- Eliminera risken för kontaminering med vakuumfett; minska spill och provförlust
- Inga lättförskjutna smådelar
- Breda öppningar
- Bör fyllas på högst en tredjedel av volymen så att maximal yta uppnås
- Kompatibel med alla större märken av frystorkningsutrustning, inklusive Labconco och Virtis™
Specifikationer
Borsilikatglas | |
Kolv | |
Bred |
Kompatibel med alla större märken av frystorkningsutrustning | |
Återanvändbar | |
Plan |