Läs mer
Labconco™ Precise™ Handskfack Basstativ
För användning med Precise™ handskfack
41510.00 SEK
Specifikationer
För användning med (utrustning) Precise™ Handskfacket, Protector™ Handskfacket, XPert™ Väglåda
Höjd (engelska) 40 till 33 tum.
Vikt (engelska) 225 lb.
Vikt (metrisk) 102 Kg
Bredd (engelska) 60 tum.
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Djup (engelska) Djup (metriskt) Produkttyp Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Djup (engelska) Djup (metriskt) Produkttyp Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11761459
Visa dokument
Labconco™
5235500
40 tum. 101.6 mm Mobil bas
41510.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11771459
Visa dokument
Labconco™
5235501
31 tum 78.7 cm Stationär
41510.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Höjdjusterbar från 83,8 till 101,6 cm (33 till 40 tum)
  • Permanent monterad svart laminat arbetsyta
  • Nedre hylla rymmer tillbehörsutrustning
  • Med hjul eller utjämningsfötter
Beställningsinfo
Mått: 31D x 60W x 33 till 40H (78,7 x 152,4 x 83,8 till 101,6 cm)
Specifikationer
Specifikationer
Precise™ Handskfacket, Protector™ Handskfacket, XPert™ Väglåda
225 lb.
60 tum.
152.4 cm
40 till 33 tum.
102 Kg
101,6 till 83,8 cm
Allmän labbanvändning
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Labconco™ Precise™ Handskfack Basstativ