Läs mer
Hirschmann™ labopette™ , Variabel
Ergonomiskt formad manuell pipett, enkel manövrering och spetsejektor.
4845.00 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 |
---|---|
Beskrivning | Spets ejektor |
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Antal kanaler | 1 |
Produktlinje | Labopette |
Produktkod | Brand | Volym (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Volym (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
11672249
|
Hirschmann™
9475400 |
0,1 till 3μ L |
4845.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10109664
|
Hirschmann™
9475401 |
0,5 till 10μ l |
4845.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11662249
|
Hirschmann™
9475404 |
1 till 10 ml |
4845.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11682249
|
Hirschmann™
9475406 |
2 till 20μ l |
4845.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Variabel volyminställning
- Med spetsejektor och omkalibreringsmöjlighet
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
ISO 8655 | |
Autoklaveringsbar | |
Labopette | |
Kalibreringsanordning, individuellt nummer och vägningsprotokoll |
Spets ejektor | |
1 | |
Pipett med variabel volym | |
1 vardera |