Läs mer
Brady™ LABXPERT™ StainerBondz™ Polyester Microscope Slide Labels
StainerBondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance
841.00 SEK - 914.00 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Black, White
Avsluta Matte
Formatera Label
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11549903
Visa dokument
Brady™
622005
2.28 cm 2.28 cm 350/Pk. This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
10020349
Visa dokument
Brady™
622006
1.9 cm 2.28 cm 400/Pk. This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
  • StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
  • B-481 performs well in the commonly used H and E (hematoxilin and eosin) slide staining process
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
  • All-in-one cartridge includes label supply and R6400 Series ribbon
Specifikationer
Specifikationer
RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC
Black, White
Label
Slide Label
LabXpert™ Printer and RoHS directive
Acrylic, Permanent
Matte
Polyester
General identification, Slide label ID
0.9 in.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brady™ LABXPERT™ StainerBondz™ Polyester Microscope Slide Labels