Läs mer
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-pSer (PKC) Antibody
A general assay for the Protein Kinase C (PKC) family, the antibody detects the phosphorylation of the serine within the PKC substrate.
45340.00 SEK - 218200.00 SEK
Specifikationer
Excitation/Emission 340/490, 520 nm
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10737625
Visa dokument
Invitrogen™
PV3536
25 μg
45340.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
10368814
Visa dokument
Invitrogen™
PV3537
1 mg
218200.00 SEK
1mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
A general assay for the Protein Kinase C (PKC) family, the antibody detects the phosphorylation of the serine within the PKC substrate.
For use in combination with the Fluorescein-PKC substrate (Cat. No. PV3506) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Specifikationer
Specifikationer
340/490, 520 nm
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer