Läs mer
Buerkle™ LDPE droppflaskor
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för klarhet, styrka och flexibilitet
- Fäst lock på dropplock av polyeten passar spetsen och eliminerar felplacering av locket
- Droppets spets måste skäras av före första användningen för precision att tappa
- Lämplig för användning med livsmedel
- Genomskinligt
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 9 mm |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Material | LDPE |
| Trådstorlek (metrisk) | 14 mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 96 mm |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |
| Visa mer |