Läs mer
Thermo Scientific™ LN2 Level Monitor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Locator 4 Plus
Locator 8 Plus
Spänning:
100 till 240 V
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Skydda oersättliga biologiska prover med Thermo Scientific™ LN 2 Level Monitor, en av de mest avancerade nivåmätarna för flytande kväve som finns. Monitorn är utformad för att minimera avdunstning av flytande kväve och är för användning med Thermo Scientific™ Locator™ och Locator Plus kryogena lagringssystem.
Ultraljudsnivåmonitor
- Minimerar ledning och avdunstning av flytande kväve
- Lättavläst indikator visar kontinuerligt volymen flytande kväve i steg om 1/8
- Hörbara och visuella larm signalerar låga nivåer av flytande kväve
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Nivåövervakning |
| Typ | LN2 Mätenhet |
| För användning med (utrustning) | Locator 4 Plus |
| Övervakningsalternativ | Larm |
| Spänning | 230 V |