Learn More
MAP4K5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 12827-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16880744
  • 4652.90 SEK / 150µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
MAP4K5 may play a role in the response to environmental stress. Appears to act upstream of the JUN N-terminal pathway. This gene encodes a member of the serine/threonine protein kinase family, that is highly similar to yeast SPS1/STE20 kinase. Yeast SPS1/STE20 functions near the beginning of the MAP kinase signal cascades that is essential for yeast pheromone response. This kinase was shown to activate Jun kinase in mammalian cells, which suggested a role in stress response. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
MAP4K5
Polyclonal
Unconjugated
MAP4K5
GCKR, KHS, KHS1, MAP4K5, MAPKKKK5, MEK kinase kinase 5, MEKKK 5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11183, 399510, 503027
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BPM2, Q9Y4K4
Map4k5
MAP4K5 Fusion Protein Ag3547
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
MAP4K5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado