Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Precisionspumpslang
Säkerställ optimal Masterflex™ pumpprestanda med C-Flex™ Slang. Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Precision Pump Tubing kombinerar biokompatibilitet av silikon med kemisk resistens liknande Tygon™ .
2610.00 SEK - 3285.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
---|---|
Material | C-Flex |
Total längd (metrisk) | 760 cm |
För användning med (applikation) | labb för allmänt bruk som kräver hög prestanda och lång livslängd |
Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
Produktkod | Brand | Slangstorlek | Maximalt tryck | Flödeshastighet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Slangstorlek | Maximalt tryck | Flödeshastighet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
11755029
|
Masterflex™
06424-26 |
26 | 40 psi | 0,01 till 4 l/min. |
2800.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 07-01-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
11795148
|
Masterflex™
06424-73 |
73 | 40 psi | 0,01 till 8 L/min. |
2610.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 06-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
11847893
|
Masterflex™
06424-82 |
82 | 20 psi | 0,02 till 13 l/min. |
3285.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 23-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
Beskrivning
- Exceptionell drag- och rivhållfasthet, bra biokompatibilitet, låg gaspermeabilitet och en slät yta
- Idealiska labbslangar för allmänna ändamål för applikationer som kräver hög prestanda och lång livslängd
- Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ pumps
- Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet
- Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
- Mycket låg proteinbindning
- Värmeförseglingsbar, svetsbar
- Bättre motståndskraft mot pH-fluktuationer
- Överensstämmer med USP Klass VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Ekonomisk
Specifikationer
Autoklaveringsbar | |
760 cm | |
-40 °C | |
Opak vit | |
Slangar för pumpar |
C-Flex | |
labb för allmänt bruk som kräver hög prestanda och lång livslängd | |
Låg | |
135 °C |