Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Precisionspumpslang Produktkod.: 11795148
Beräknad leverans: 21-11-2025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11795148
73, 40 psi, 0,01 till 8 L/min., Varje
Slangstorlek:
26
73
82
Maximalt tryck:
20 psi
40 psi
Flödeshastighet:
0,01 till 4 l/min.
0,01 till 8 L/min.
0,02 till 13 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11795148
Brand: Masterflex™ 0642473
Bara null kvar
Beräknad leverans: 21-11-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal Masterflex™ pumpprestanda med C-Flex™ Slang. Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Precision Pump Tubing kombinerar biokompatibilitet av silikon med kemisk resistens liknande Tygon™ .
  • Exceptionell drag- och rivhållfasthet, bra biokompatibilitet, låg gaspermeabilitet och en slät yta
  • Idealiska labbslangar för allmänna ändamål för applikationer som kräver hög prestanda och lång livslängd
  • Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ pumps
  • Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet
  • Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
  • Mycket låg proteinbindning
  • Värmeförseglingsbar, svetsbar
  • Bättre motståndskraft mot pH-fluktuationer
  • Överensstämmer med USP Klass VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Ekonomisk
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 9.5 mm
Material C-Flex
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) labb för allmänt bruk som kräver hög prestanda och lång livslängd
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 73
Flödeshastighet 0,01 till 8 L/min.
Slang Barb 3/8 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak vit
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för pumpar
Produkttitel
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Precisionspumpslang >