Läs mer
Masterflex™ L/S™ Drivenhet med fast hastighet, 230 VAC/50 Hz modeller
Leverera konsekventa, repeterbara flödeshastigheter med dessa frekvensomriktare. Masterflex™ L/S™ Drivenheter med fast hastighet är staplingsbara och idealiska för labb-, fält- eller processmatningsapplikationer. Välj mellan sju hastigheter baserat på flödeshastighet eller antal huvuden som krävs.
7765.64 SEK
Specifikationer
| Elektriska krav | 230 VAC< 1/25 hk< 70 w |
|---|---|
| Inkluderar | IEC320/CEE22 Sockel |
| Total höjd (metrisk) | 118 mm |
| Total längd (metrisk) | 15.2 cm |
| Total bredd (metrisk) | 134 mm |
| Produktkod | Brand | Flödeshastighet | Hastighet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Flödeshastighet | Hastighet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11806733
|
Masterflex™
07542-02 |
0,1 till 8 ml/min. | 1.67 rpm |
8090.00 SEK 7765.64 SEK / Varje Spara 324.36 SEK 4% Off |
Beräknad leverans: 30-01-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11802603
|
Masterflex™
07542-06 |
0,3 till 24,17 ml/min. | 5 rpm |
8285.00 SEK 7765.64 SEK / Varje Spara 519.36 SEK 6% Off |
Beräknad leverans: 19-12-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11852593
|
Masterflex™
07542-12 |
0,6 till 48,33 ml/min. | 10 rpm |
8285.00 SEK 7765.64 SEK / Varje Spara 519.36 SEK 6% Off |
Beräknad leverans: 09-01-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11892593
|
Masterflex™
07542-30 |
1,5 till 116,67 ml/min. | 25 rpm |
8175.00 SEK 7765.64 SEK / Varje Spara 409.36 SEK 5% Off |
Beräknad leverans: 09-01-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11872593
|
Masterflex™
07542-60 |
3 till 241,67 ml/min. | 50 rpm |
8090.00 SEK 7765.64 SEK / Varje Spara 324.36 SEK 4% Off |
Beräknad leverans: 19-12-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
Frekvensomriktare accepterar fem olika pumphuvudtyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 och patronpumphuvuden.- Tänd strömbrytare på framsidan av frekvensomriktaren bekräftar att pumpen är igång
- Motorer är UL- och cUL-listade och CE-kompatibla
- 230 VAC-modeller inkluderar IEC320/CEE22-uttag
- Enheter levereras med landsspecifik sladd/kontaktenhet
- Målat stålhölje är IP22-klassat
- Drivenheten är skyddad från att vatten faller vertikalt
- Körhastigheten kan variera± 15 %, med förbehåll för fluktuationer i nätspänning och frekvens
Specifikationer
| 230 VAC< 1/25 hk< 70 w | |
| 118 mm | |
| 134 mm | |
| Drivenhet till pumpar |
| IEC320/CEE22 Sockel | |
| 15.2 cm | |
| ±15 % | |
| <70 w |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Masterflex™ L/S™ Drivenhet med fast hastighet, 230 VAC/50 Hz modeller