Läs mer
Fisherbrand™ Memory-Loc™ Flytande kväve Traceable™ DataLogger termometer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Sensortyper:
1 sond
2 sonder
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kan användas i 21 CFR 11-miljöer, rådata är låst och kanske inte rensas/ändras på basenheten
- Över 1 miljon temperaturobservationer
- Tillåter användardefinierat loggningsintervall från varje minut till var 24:e timme
- Det går inte att radera data från minnet när de har lagrats
- Indikatorlampan tänds när minnet är 95 %
- 4 kalibreringspunkter -196 °C, -80 °C, 0 C, °100 °C
- Område: -200 °C till 105 °C
- Noggrannhet av± 0,25 °C
- Upplösning på 0,01
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Datalogger |
| Visningstyp | Digital |
| Dataminne | 1 års data med 1 minuts intervall |
| Kalibrering | Flerpunktskalibrering |
| Larmtyper | Hörbar, Visuell |
| Programvarutyp | TraceableLIVE |
| Inkluderar | Rostfritt stålsond(ar), stativ, Velcro™ , Magnetremsor, Väggfäste, Traceable™ Certifikat och batterier |
| Sensortyper | 2 sonder |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,25 °C |
| Temperaturupplösning | 0,01 °C |
| Visa mer |