Läs mer
Metoprolol tartrate, 98+%, Thermo Scientific™
A beta-adrenergic blocker
887.65 SEK - 3928.16 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 56392-17-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C34H56N2O12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 684.824 |
| MDL-nummer | MFCD00056257 |
| InChI-nyckel | YGULWPYYGQCFMP-NPHUUBOGSA-N |
| Synonym | y-metoprolol +-tartrate, ?-metoprolol +-tartrate, --tartaric acid; bis metoprolol, 1-isopropylamino-3-p-beta-methoxyethyl phenoxy-2-propanol +-tartrate salt, 1-isopropylamino-3-4-2-methoxyethyl phenoxy propan-2-ol 2,3-dihydroxysuccinate 2 |
| PubChem CID | 11957594 |
| IUPAC-namn | (2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| LEDER | CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15444409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61920.06 |
5g |
988.16 SEK 887.65 SEK / 5g Save 100.51 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
|
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15454409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61920.14 |
25g |
3928.16 SEK
25g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsMetoprolol tartrate is an antagonist of the β1-AR (β1-adrenoceptor). It inhibits spontaneous endothelin-1 production in vitro and displays antihypertensive and antianginal activity in vivo.
Solubility
Soluble in water (>1000 mg/ml), methanol (>500 mg/ml), chloroform (496 mg/ml), ethanol (31 mg/ml at 25°C), and DMSO (100 mg/ml at 25°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 56392-17-7 | |
| 684.824 | |
| YGULWPYYGQCFMP-NPHUUBOGSA-N | |
| 11957594 | |
| CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O |
| C34H56N2O12 | |
| MFCD00056257 | |
| y-metoprolol +-tartrate, ?-metoprolol +-tartrate, --tartaric acid; bis metoprolol, 1-isopropylamino-3-p-beta-methoxyethyl phenoxy-2-propanol +-tartrate salt, 1-isopropylamino-3-4-2-methoxyethyl phenoxy propan-2-ol 2,3-dihydroxysuccinate 2 | |
| (2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
Specifikationer
| Metoprolol tartrate | |
| C34H56N2O12 | |
| 14,6151 | |
| Soluble in water (>1000mg/ml),methanol (>500mg/ml),chloroform (496mg/ml),ethanol (31mg/ml at 25°C),and DMSO (100mg/ml at 25°C). | |
| CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O | |
| 684.824 | |
| 684.82 |
| 56392-17-7 | |
| MFCD00056257 | |
| y-metoprolol +-tartrate, ?-metoprolol +-tartrate, --tartaric acid; bis metoprolol, 1-isopropylamino-3-p-beta-methoxyethyl phenoxy-2-propanol +-tartrate salt, 1-isopropylamino-3-4-2-methoxyethyl phenoxy propan-2-ol 2,3-dihydroxysuccinate 2 | |
| YGULWPYYGQCFMP-NPHUUBOGSA-N | |
| (2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol | |
| 11957594 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 260-148-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UB7450100
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures