Läs mer
Micronova™ Justerbara vinkeladaptrar
Produktkod. p-3499723 Handla allt Micronova Produkter
Mått:
33 x 3,8 cm (13 x 1,5 tum)
48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13117516
Brand: Micronova™ QDAH13
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
SSU, STAEH, STAH serie handtag och Micronova moppadaptrar och specialverktyg
Dessa justerbara vinkeladaptrar i rostfritt stål har en Delrin™ plastgångjärn som används för att skapa en justerbar vinklad form mellan ett handtag och moppadapter för att bekvämt rengöra ovanför och under armaturer, såväl som inuti isolatorer och skyddskåpor.
De Micronova Justerbara vinkeladaptrar är hopfällbara handtag som är designade för att hantera de specifika utrymmesbegränsningarna hos isolatorer och inneslutningshuvar. Den unika designen gör att operatören kan passa in det hopfällda handtaget i genomgången och, väl inuti, förlänga gångjärnet för att nå alla ytor inom. Adaptern kan också anslutas till ett universellt handtag för att effektivt och bekvämt nå över, under och runt hinder i renrummet eller kontrollerad miljö.
  • Justerbar vinkelhandtagsadapter i rostfritt stål
  • Delrin™ plastgångjärn kan vikas på sig själv eller ställas in i en fast vinkel
  • Korrosionsbeständigt, 304 elektropolerat rostfritt stål
  • Designad för att lättare nå att rengöra inuti isolatorer och skyddshuvar
  • Möjlighet att ansluta ytterligare sektioner för flera vinklar
  • Quick Disconnect-funktion fästs på moppadaptrar och handtag
  • Ansluter till Micronova QD-moppadaptrar och QD-handtag
  • Finns i storlekarna 8, 13 och 19 tum
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 33 x 3,8 cm (13 x 1,5 tum)
Produkttyp Mopphandtag
Längd (engelska) 13 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 33 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 3.8 cm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1/Pk.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) Isolatorer och inneslutningshuvar
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrum och kontrollerade miljöer
Färgkodad No
Material Elektropolerat rostfritt stål (304), Polyethylene, Polyeten