Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-9 obelagd ELISA Kit med tallrikar
ELISA
2515.00 SEK - 8140.00 SEK
Specifikationer
Analysintervall | 32 till 4 000 pg/ml |
---|---|
Analyskänslighet | 32 pg/mL |
Konjugera | HRP |
Produkttyp | ELISA |
Provtyp | Serum, Supernatant |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15571197
|
Invitrogen™
88-8092-22 |
2 x 96 tester |
2515.00 SEK
Paket med 2 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
15501207
|
Invitrogen™
88-8092-86 |
10 x 96 tester |
5710.00 SEK
Paket med 10 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
15581197
|
Invitrogen™
88-8092-76 |
20 x 96 tester |
8140.00 SEK
Paket med 20 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Mus Interleukin 9 (IL-9) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus IL-9. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Interleukin 9 (IL-9) produceras av aktiverade T-hjälpare 2 (Th2)-lymfocyter. IL-9 reglerar många celltyper involverade i klassiska Th2-associerade astmasvar, inklusive B- och T-lymfocyter, mastceller, eosinofiler och epitelceller. Mus-IL-9-cDNA kodar för ett 144 aminosyrors prekursorprotein med en 18 aminosyrors signalpeptid som klyvs för att bilda det mogna cysteinrika proteinet med en molekylmassa på 14 kDa. Nativ mus IL-9 är kraftigt glykosylerad. Nyligen har TGF beta rapporterats spela en viktig roll i differentieringen av IL-17-producerande T-hjälparceller och inducerbara regulatoriska T-celler genom att omprogrammera Th2-celler för att utsöndra IL-9, och därigenom driva differentieringen av Th9-celler direkt.Specifikationer
32 till 4 000 pg/ml | |
HRP | |
Serum, Supernatant | |
ELISA | |
16198 | |
RUO | |
Interleukin-9, T-cellstillväxtfaktor P40 | |
1 tim 45 min |
32 pg/mL | |
ELISA | |
Mus | |
Kolorimetrisk mikroplattläsare | |
Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86) | |
Serum 100μ L, Supernatant 100μ L | |
IL-9 | |
24 timmar 30 minuter |