Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure Produktkod.: 10070851
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Produktkod. p-9078052
6 L, Varje
Kapacitet (metrisk):
6 L
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10070851
Brand: Thermo Scientific™ 22400015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Closure Material: Polypropylene; Color: White
Pour easily and accurately with the angled integral spout of Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Jerry Cans, featuring rugged design with wide stance and low center of gravity for greater stability. A molded-in handle and recessed bottom provide a sturdy grip when lifting and pouring while the space-saving rectangular shape optimizes limited storage space.
Key Features:
  • Integral spout long enough for accurate pouring
  • Attached, white polypropylene 53B closure won't get lost
  • Molded in graduations in 1 gal. and 5 L increments for ease in dispensing
  • Graduated, leakproof†
Includes:
  • White polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 1.5 gal.
Kapacitet (metrisk) 6 L
Stängningsfärg White
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek 53B
Förslutningstyp Screw Cap
Färg White
Diameter (metrisk) Innerhals 36 mm
Mått (L x B x H) 6.9 x 8.4 x 13.2 in. (176 x 213 x 335 mm)
För användning med (applikation) Storage, Transportation ​
Material HDPE
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 Ea.
Produkttyp Jerry Can
Sterilitet Non-Sterile
Visa mer Visa mindre
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer1434212 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum12/08/2025 Produktkod2240-0015
Partinummer1430933 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum16/06/2025 Produktkod2240-0015
Partinummer1430330 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum13/06/2025 Produktkod2240-0015
Partinummer1422855 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum07/02/2025 Produktkod2240-0015
Partinummer1293668 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum10/12/2024 Produktkod2240-0015
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure >