Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO utspädningsflaskor med förslutning
Se enkelt vätskenivåer med dessa genomskinliga PPCO-spädningsflaskor, som erbjuder utmärkt kemisk resistens mot starka syror, alkoholer och baser.
4323.80 SEK
Specifikationer
Färg | Klart |
---|---|
Material | PPCO |
nr per ärende | 48 |
Antal per förpackning | 12 |
Sterilitet | Icke-steril |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Volym (metrisk) Brätt | Stängningsstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Volym (metrisk) Brätt | Stängningsstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
11305524
![]() |
Thermo Scientific™
2505-0380 |
205 mL | 220 mL | 38 mm |
4695.00 SEK 4323.80 SEK / Paket med 48 Spara 371.20 SEK 7% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
Se enkelt vätskenivåer med genomskinlig Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO spädningsflaskor med förslutning, som har utmärkt kemisk resistens mot baser och svaga syror. De erbjuder ett användbart temperaturområde på -100 °C (148 °F) till +165 C (°329 °F). Dessa flaskor är graderade till 90mL och 99mL och är exakta till± 4 ml.
Funktioner- Utmärkt kemisk resistens mot baser och svaga syror— idealisk för användning med livsmedel
- Användbar för ett brett temperaturområde: − 100 C (°148 °F) till +165 C (°329 °F)
- Transparent, så det är lätt att läsa graderingar vid både 90 ml (för 1:10-spädningar) och 99 ml (för 1:100-spädningar) exakta± 4 ml
- Autoklavering när den används med Tween kommer att minska livslängden på denna utspädningsflaska
- Autoklaverbar/Transparent/Läcksäker† när den används med Nalgene stängningar
- Tillverkad av giftfria material
Innehåller:
- Skruvförslutning av polypropen
.
Anmärkningar: Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan
autoklavering. Återvinningsinformation:
Nalgene återanvändbara polypropen (PP) och polypropen sampolymer (PPCO) flaskor är designade för att hålla många år under typiska laboratorieförhållanden. Ändå, som med alla hållbara produkter, måste de pensioneras och bytas ut så småningom. Dessa flaskor och deras förpackningar är återvinningsbara i många samhällen. Vänligen återvinn de wellpappkartonger och LDPE-påsar i vilka din Nalgene flaskor produkter är förpackade. Och vid slutet av produktens livslängd, tvätta och återvinn din Nalgene PP- och PPCO-flaskor om tjänster finns tillgängliga i ditt samhälle.
Specifikationer
Klart | |
48 | |
Icke-steril | |
Autoklaveringsbar | |
Bred | |
Polypropen | |
Nej |
PPCO | |
12 | |
Ja | |
Ja | |
Fyrkantig | |
Skruvlock |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.