Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga polykarbonat-graderade flaskor utan förslutning: Brickförpackning
GREENER_CHOICE
Välj dessa hållbara, autoklaverbara flaskor som har en lätthanterlig fyrkantig design för förvaring av vattenhaltiga lösningar och korttidsförvaring av media.
1845.39 SEK - 2131.94 SEK
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning Graderad fyrkantig flaska
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material Polykarbonat
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15246707
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
362015-0125
125 mL
2131.94 SEK
Paket med 96
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
15226717
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
362015-0250
250 mL
1845.39 SEK
Paket med 60
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 22-10-2025
Lägg i varukorgen
15236717
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
362015-0500
500 mL
1981.20 SEK
Paket med 40
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 27-08-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
Välja Thermo Scientific™ Nalgene Square Polycarbonate Graduated Bottles för lagring av vattenlösningar och korttidsförvaring av media. Dessa flaskor är hållbara, autoklaverbara och har en lätthanterlig fyrkantig design.
  • Genomskinlig
  • Lätthanterlig fyrkantig design
  • Autoklaveringsbar
  • Tuff, hållbar även vid låga temperaturer
  • Med ingjutna graderingar och droppsäker hals
Beställningsinformation:
Bricka packad utan förslutningar; beställ förslutningar separat (Serie 362150).
Anmärkning:
Ta bort locket eller lossa gängorna helt innan autoklavering. Autoklaven är tom. Upprepad autoklavering förkortar flaskans livslängd.
Flaskor visas med färgade förslutningar som finns tillgängliga separat.
Specifikationer
Specifikationer
Klart
1,1 tum
Polykarbonat
Ingjutna graderingar
Ja
Ja
Fyrkantig
38-430 mm
Nej
Graderad fyrkantig flaska
28 mm
Icke-steril
Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1580 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Autoklaveringsbar
Smal
Graderad fyrkantig flaska
Skruvförslutning (beställ separat)
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga polykarbonat-graderade flaskor utan förslutning: Brickförpackning