Läs mer
Niflumic acid, 99+%, Thermo Scientific™
628.73 SEK - 3594.32 SEK
Kemiska identifierare
CAS 4394-00-7
Molekylformel C13H9F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 282.22
MDL-nummer MFCD00010569
InChI-nyckel JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym niflumic acid, nifluril, landruma, forenol, actol, acido niflumico, nifluminic acid, acide niflumique, acidum niflumicum, acide niflumique inn-french
PubChem CID 4488
ChEBI CHEBI:34888
IUPAC-namn 2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CC=CN=C1NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15483259
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60489.06
5g
628.73 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15493259
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60489.09
10g
1059.38 SEK
10g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15403269
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60489.18
50g
3594.32 SEK
50g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as a selective Cox-2 inhibitor and GPR35 activator. Also activates human TRPA1 inducibly expressed in HEK293 cells; displays agonist activity at GPR35.
Solubility
Soluble in ethanol (∼50 mg/ml), acetone (50 mg/ml, Clear to Slightly Hazy, Yellow), methanol (∼50 mg/ml), DMSO (56 mg/ml at 25°C), and acetonitrile (∼50 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive. Hygroscopic. Keep away fom strong oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
4394-00-7
282.22
JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N
4488
2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid
C13H9F3N2O2
MFCD00010569
niflumic acid, nifluril, landruma, forenol, actol, acido niflumico, nifluminic acid, acide niflumique, acidum niflumicum, acide niflumique inn-french
CHEBI:34888
OC(=O)C1=CC=CN=C1NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Niflumic acid
C13H9F3N2O2
UN2811
14,6531
Soluble in ethanol (∽50mg/ml),acetone (50mg/ml,Clear to Slightly Hazy,Yellow),methanol (∽50mg/ml),DMSO (56mg/ml at 25°C),and acetonitrile (∽50mg/ml).
OC(=O)C1=CC=CN=C1NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
282.22
CHEBI:34888
≥99%
4394-00-7
MFCD00010569
Light sensitive
niflumic acid, nifluril, landruma, forenol, actol, acido niflumico, nifluminic acid, acide niflumique, acidum niflumicum, acide niflumique inn-french
JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N
2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid
4488
282.22
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301-H312-H332-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-516-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QT2999100
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer